Calcio bromuro idrato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
450630025
450632500
ACRO450630025EA
298
EUR
ACRO450630025
ACRO450632500
Calcio bromuro idrato, extra puro
Calcio bromuro idrato
Formula:
Br₂Ca·H₂O Punto di fusione: 730 °C Densità: 2,295 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149608 CAS Number: 71626-99-8 |
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥82 % (CaBr2) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy |
Acidity/alkalinity | Passes test |