Stampa…
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
450570050 450571000
ACRO450570050EA 51.8 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C (15 mmHg)
Densità: 1,063 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004014
CAS Number: 42882-31-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %