Acido metafosforico stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(HPO₃)n Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 21 °C Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011351 CAS Number: 37267-86-0 UN: 3260 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to white Crystals and/or chunks |
Stabilizer | 57.0 to 63.0 % NaPO3 |
Titration with NaOH | 33.5 to 36.5 % (HPO3) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
KMnO4-reducing substance | ≤0.02 % (as H3PO3) |