4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of isomers 99% (mixture of isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane, 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 4,4'-Methylenebis(1-amino-2-methylcyclohexane), 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethane
Formula:
C₁₅H₃₀N₂ Peso molecolare: 238.42 g/mol Punto di ebollizione: 93…100 °C (760 mmHg) Densità: 0.94 g/cm³ Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075535 CAS Number: 6864-37-5 UN: 2927 ADR: 6.1 II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |