Stampa…
Choline hydrogen tartrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
450221000 450225000
ACRO450221000EA 50.7 EUR
ACRO450221000 ACRO450225000
Choline hydrogen tartrate 97%
Choline hydrogen tartrate
Formula: C₉H₁₉NO₇
Peso molecolare: 253.25 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036332
CAS Number: 87-67-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %