Stampa…
Vanadio (V) ossido 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 240 EUR
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Vanadio (V) ossido 99+%
Vanadio (V) ossido
Formula: O₅V₂
Punto di ebollizione: 1750 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 690 °C
Densità: 3,35 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011457
CAS Number: 1314-62-1
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %