Stampa…
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449930010 449930050
ACRO449930010EA 125 EUR
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01536959
CAS Number: 118-13-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %