Stampa…
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 58 EUR
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Peso molecolare: 125,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064049
CAS Number: 677728-92-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %