4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
449810010
449810050
449810250
ACRO449810010EA
51.3
EUR
ACRO449810010
ACRO449810050
ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine 97%
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formula:
C₆H₆F₂N₂ Peso molecolare: 144,12 g/mol Punto di fusione: 132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061131 CAS Number: 76179-40-3 |
Appearance | Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |