Stampa…
4-Phenyl-1-butyne 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
449770050 449770250
ACRO449770050EA 97.7 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formula: C₁₀H₁₀
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C
Densità: 0,926 g/cm³
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041667
CAS Number: 16520-62-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %