Calcio stearato (6,4 - 7,4% Ca), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₃₆H₇₀CaO₄ Punto di fusione: 145…160 °C Densità: 1,065 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036390 CAS Number: 1592-23-0 |
|
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | 6.4 to 7.5 % (Ca) |
Loss on drying | ≤6 % (105°C, 3 hrs) |
Ash | 9 % to 10.5 % |