Stampa…

Sodio idrossido 98%, in scaglie, puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 52.3 EUR
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Sodio idrossido 98%, in scaglie, puro
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR