Stampa…
Potassio fluoruro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
449651000 449655000
ACRO449651000EA 32.8 EUR
ACRO449651000 ACRO449655000
Potassio fluoruro ACS
Potassio fluoruro
Formula: KF
Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 860 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g