Stampa…
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 47.2 EUR
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020727
CAS Number: 1131-18-6
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %