Stampa…
2-Quinolinecarbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
449580010 449580050
ACRO449580010EA 73.7 EUR
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134341
CAS Number: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %