Stampa…
Cytarabine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449560010 449560050 449561000
ACRO449560010EA 161 EUR
ACRO449560010 ACRO449560050 ACRO449561000
Cytarabine 98%
Cytarabine
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066487
CAS Number: 147-94-4
Visualizza i codici
Appearance White to Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +155° to +162° (20°C, 589 nm) (c=1, water)