Stampa…
Atenolol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 62 EUR
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057645
CAS Number: 29122-68-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %