Stampa…
5-Acetylvaleric acid 90+%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 45.5 EUR
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, grado tecnico
5-Acetylvaleric acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051479
CAS Number: 3128-07-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %