Stampa…
5-Hexenoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Hexenoicacid
449520010 449520050
ACRO449520010EA 54.4 EUR
ACRO449520010 ACRO449520050
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -37 °C
Densità: 0,961 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046558
CAS Number: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %