Stampa…
4-Bromo-2-furaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
449440010 449440050
ACRO449440010EA 96.1 EUR
ACRO449440010 ACRO449440050
4-Bromo-2-furaldehyde 97%
4-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di fusione: 53…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671504
CAS Number: 21921-76-6
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %