Stampa…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449360100 449360500
ACRO449360100EA 109 EUR
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 27…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238557
CAS Number: 6921-66-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %