Stampa…
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 54.6 EUR
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Punto di fusione: 162…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01026462
CAS Number: 13720-06-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %