Stampa…
N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449280010 449280050
ACRO449280010EA 106 EUR
ACRO449280010 ACRO449280050
N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
Punto di fusione: 155…163 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860669
CAS Number: 84348-37-8
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, acetone)