Stampa…
Methyl-2-methylnicotinate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
449250050 449250250
ACRO449250050EA 82 EUR
ACRO449250050 ACRO449250250
Methyl-2-methylnicotinate 97%
Methyl-2-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C (10 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051961
CAS Number: 65719-09-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %