Stampa…
Methyl hexanoate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
449240010 449240500 449242500
ACRO449240010EA 126 EUR
ACRO449240010 ACRO449240500 ACRO449242500
Methyl hexanoate 99%
Methyl hexanoate
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,884 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009510
CAS Number: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %