Stampa…
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
449210050 449210250
ACRO449210050EA 23.2 EUR
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00070594
CAS Number: 4511-42-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)