Stampa…
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449160010 449160050
ACRO449160010EA 178 EUR
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102193
CAS Number: 13130-79-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %