Stampa…
Dietanolamina ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
449060010 449062500
ACRO449060010EA 170 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Dietanolamina ACS
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 268 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 1,0955 g/cm³
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0