Stampa…
Litio cloruro 99% per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449041000 449045000
ACRO449041000EA 60 EUR
ACRO449041000 ACRO449045000
Litio cloruro 99% per biologia molecolare
Litio cloruro
Formula: LiCl
Punto di ebollizione: 1382 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 2,06 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm