Cortisone acetate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₃H₃₀O₆ Punto di fusione: 237…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003609 CAS Number: 50-04-4 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane) |