Stampa…
3-Amino-5-chloropyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloropyridin-3-amine
448900010 448900050
ACRO448900010EA 143 EUR
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chloropyridine 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701386
CAS Number: 22353-34-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %