Stampa…
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 101 EUR
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Formula: C₁₄H₂₂
Peso molecolare: 190,33 g/mol
Punto di ebollizione: 106…107 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 10…11 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008830
CAS Number: 1014-60-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %