4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
448860010
448860050
ACRO448860010EA
93.5
EUR
ACRO448860010
ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formula:
C₇H₅BrN₂O₄ Peso molecolare: 261,03 g/mol Punto di fusione: 86…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07357280 CAS Number: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |