Stampa…
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
448850010 448850050
ACRO448850010EA 111 EUR
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Peso molecolare: 279,47 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263258
CAS Number: 123148-78-7
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %