3-Amino-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010
448840050
ACRO448840010EA
117
EUR
ACRO448840010
ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formula:
C₅H₅IN₂ Peso molecolare: 220,01 g/mol Punto di fusione: 65…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04971334 CAS Number: 105752-11-2 |
Appearance | Off-white to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 70 °C |
GC | ≥97.5 % |