Stampa…
5-Methoxyisatin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 52.1 EUR
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Methoxyisatin 97%
5-Methoxyisatin
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169023
CAS Number: 39755-95-8
Visualizza i codici
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %