Stampa…
4'-Isobutylacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Isobutylacetophenone
448820500 448822500
ACRO448820500EA 56.2 EUR
ACRO448820500 ACRO448822500
4'-Isobutylacetophenone 97%
4'-Isobutylacetophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C (2 mmHg)
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00027393
CAS Number: 38861-78-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %