Stampa…
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
448810010 448810050
ACRO448810010EA 82 EUR
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 41…43 °C
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234965
CAS Number: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %