Stampa…
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
449710010 449710100 449710500
449710010.EA 24.6 EUR
449710010. 449710100. 449710500.
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Formula: C₉H₁₂N₃P
Punto di ebollizione: 235 °C (,9 mmHg)
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013828
CAS Number: 4023-53-4
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %