Stampa…
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-tert-butyl phosphite
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 24 EUR
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Di-tert-butyl phosphonate
Formula: C₈H₁₉O₃P
Peso molecolare: 194,21 g/mol
Punto di ebollizione: 66…68 °C (,5 mmHg)
Flash Pt: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00995019
CAS Number: 13086-84-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %