Stampa…
Diisopropyl methylphosphonate 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
449380050 449380250 449381000
ACRO449380050EA 35.5 EUR
ACRO449380050 ACRO449380250 ACRO449381000
Diisopropyl methylphosphonate 90%
Diisopropyl methylphosphonate
Formula: C₇H₁₇O₃P
Punto di ebollizione: 50…51 °C (1 mmHg)
Densità: 0,985 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015022
CAS Number: 1445-75-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %