Stampa…
2,6-Dimethoxyaniline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
448790010 448790050
ACRO448790010EA 89.4 EUR
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyaniline 96%
2,6-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053934
CAS Number: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %