Stampa…
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
448780050 448780250
ACRO448780050EA 42.2 EUR
ACRO448780050 ACRO448780250
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Ethyl azidoacetate
Formula: C₄H₇N₃O₂
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190177
CAS Number: 637-81-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
NMR ≥24 %