Stampa…
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, (3-Chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
448770010 448772500
ACRO448770010EA 286 EUR
ACRO448770010 ACRO448772500
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₃
Peso molecolare: 187,39 g/mol
Punto di fusione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06798255
CAS Number: 957060-88-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %