2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
Formula:
C₅H₅BFNO₂ Punto di fusione: 212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112534 CAS Number: 401815-98-3 |
Appearance | Light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |