Stampa…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
448710010 448710050
ACRO448710010EA 59.8 EUR
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Peso molecolare: 164,93 g/mol
Punto di fusione: 362…366 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411549
CAS Number: 843663-18-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %