Stampa…
Sodio tetraidroborato 12% in soluzione acquosa, VenPure™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 184 EUR
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
Sodio tetraidroborato 12% in soluzione acquosa, VenPure™
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Peso molecolare: 37,83 g/mol
Punto di ebollizione: 130…135 °C (760 mmHg)
Densità: 1,4 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm