Stampa…
Sodio tetraidroborato 99%, in granuli, VenPure™ SF, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 758 EUR
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Sodio tetraidroborato 99%, in granuli, VenPure™ SF, puro
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)