Stampa…
Sodio tetraidroborato 99%, caplets, VenPure™ AF, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 727 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Sodio tetraidroborato 99%, caplets, VenPure™ AF, puro
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %