Stampa…
Sodio tetraidroborato 99%, in polvere, VenPure™ SF, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
448480025 448480100 448481000 448485000
ACRO448480025EA 749 EUR
ACRO448480025 ACRO448480100 ACRO448481000 ACRO448485000
Sodio tetraidroborato 99%, in polvere, VenPure™ SF, puro
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Peso molecolare: 37.83 g/mol
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Flash Pt: 69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance White Fine powder
Lightness 91.4 to 100 (lightness scale)
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) 0.0021 to 0.30 %
Iron (Fe) ≤5 ppm